Documenti
MABE126
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-famiglia delle proteine SR, clone 16H3
clone 16H3, from mouse
Sinonimo/i:
splicing factor, arginine/serine-rich 6, arginine/serine-rich splicing factor 6, splicing factor, arginine/serine-rich, 55 kDa, Pre-mRNA-splicing factor SRP55, pre-mRNA splicing factor SRP55
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16H3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRSF6(6431)
Descrizione generale
Le proteine ricche in Ser-Arg (SR) costituiscono una famiglia di fosfoproteine funzionalmente e strutturalmente conservate coinvolte nello splicing alternativo e costitutivo del pre-mRNA. Le proteine​SR sono caratterizzate da una composizione modulare costituita da due domini di interesse: un motivo RRM (RNA recognition motif), N terminale, per il riconoscimento specifico dell'RNA e un dominio C terminale RS, ricco in arginina e serina, che serve per la localizzazione subcellulare e lo shuttling nucleo-citoplasmatico delle proteine SR oltre che come dominio di attivazione dello splicing. Sono coinvolti in vari aspetti dello splicing del pre-mRNA e nell'assemblaggio dello spliceosoma, inclusa l'identificazione e l′occupazione dei siti di splicing e la modulazione della regolazione dello splicing alternativo.
Specificità
Questo anticorpo riconosce le quattro proteine​nucleari SRp75, SRp55, SRp40 e SRp20, oltre a circa altre 20 importanti proteine​nucleari che si ritiene corrispondano alla famiglia SR.
Immunogeno
SRp55 bovina defosforilata e SRp55 defosforilata ricombinante con GST-tag (Neugebauer, KM et. al 1995).
Applicazioni
Analisi di immunoprecipitazione: Un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IP (Neugebauer, KM, et al. (1995).
Analisi Immunoistochimica: Un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IC. (Neugebauer, KM, et al. (1995).
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-RS protein family, clone 16H3 è un anticorpo monoclonale di topo che riconosce diversi membri della famiglia delle proteine SR. (nome alternativo: arginine/serine-rich splicing factor 6). E′ stato validato in WB, IP, ICC.
Sottocategoria di ricerca
Metabolismo dell′RNA & proteine leganti l'RNA
Qualità
Valutato mediante Western blot su estratto nucleare di cellule HeLa.
Analisi in Western Blot: 0,5 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato le proteine SR in 10 µg di estratto nucleare di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Rileva diversi membri della famiglia delle proteine SR. E′ stato riportato riconoscere principalmente SRp75, SRp55, SRp40, SRp30, SRp20 (Neugebauer, KM, et al. (1995).
Stato fisico
Formato: purificata
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Estratto nucleare di cellule HeLa
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
María Luz Morales et al.
Leukemia, 37(8), 1649-1659 (2023-07-09)
Despite the approval of several drugs for AML, cytarabine is still widely used as a therapeutic approach. However, 85% of patients show resistance and only 10% overcome the disease. Using RNA-seq and phosphoproteomics, we show that RNA splicing and serine-arginine-rich
Morgane Corre et al.
Nucleic acids research, 51(22), 12459-12475 (2023-11-09)
Cell autonomous responses to intracellular bacteria largely depend on reorganization of gene expression. To gain isoform-level resolution of these modes of regulation, we combined long- and short-read transcriptomic analyses of the response of intestinal epithelial cells to infection by the
Komal Raina et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 13(1), 58-73 (2022-03-01)
Nuclear Speckles (NS) are phase-separated condensates of protein and RNA whose components dynamically coordinate RNA transcription, splicing, transport and DNA repair. NS, probed largely by imaging studies, remained historically well known as Interchromatin Granule Clusters, and biochemical properties, especially their
Tyler Funnell et al.
Nature communications, 8(1), 7-7 (2017-02-25)
CDC-like kinase phosphorylation of serine/arginine-rich proteins is central to RNA splicing reactions. Yet, the genomic network of CDC-like kinase-dependent RNA processing events remains poorly defined. Here, we explore the connectivity of genomic CDC-like kinase splicing functions by applying graduated, short-exposure
Antonella Pinto et al.
British journal of pharmacology, 172(11), 2918-2927 (2015-01-28)
Dehydroepiandrosterone (DHEA) is thought to be an anti-glucocorticoid hormone known to be fully functional in young people but deficient in aged humans. Our previous data suggest that DHEA not only counteracts the effect of cortisol on RACK1 expression, a protein