MABE1177
Anti-PNKP Antibody, clone H101.2
clone H101.2, from mouse
Sinonimo/i:
Bifunctional polynucleotide phosphatase/kinase, DNA 5′-kinase/3′-phosphatase, Polynucleotide kinase-3′-phosphatase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
H101.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, bovine, monkey
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PNKP(11284)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the endogenous PNKP in A549 whole cell lysates, as well as purified full-length 60 kDa recombinant human PNKP and its 14.9 kDa N-terminal (a.a. 2-140) cyanogen bromide cleavage fragment (Fanta, M., et al. (2001). Hybridoma. 20(4):237-242).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the endogenous PNKP in CHO cell lysates and calf thymus tissue homogenates (Fanta, M., et al. (2001). Hybridoma. 20(4):237-242).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipited PNKP from A549 cell lysates (Fanta, M., et al. (2001). Hybridoma. 20(4):237-242).
ELISA Analysis: Clone H101.2 hybridoma culture supernatant was confirmed for its immunoreactivity against His-tagged human PNKP by ELISA (Fanta, M., et al. (2001). Hybridoma. 20(4):237-242).
Qualità
Western Blotting Analysis: 8.0 µg/mL of this antibody detected PNKP in 50 µg of A549 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1