MABD76
Anti-Oct-4 Antibody, clone 9B7
clone 9B7, from mouse
Sinonimo/i:
POU domain, class 5, transcription factor 1, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9B7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (immunogen homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POU5F1(5460)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in COS7 cells.
Stem Cell Research
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Oct-4 in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse embryonic stem cell lysate
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1