MABD79
Anti-FOXG1 Antibody, clone 3G11.2
clone 3G11.2, from mouse
Sinonimo/i:
Forkhead box protein G1, Brain factor 1, BF-1, BF1, Brain factor 2, BF-2, BF2, hBF-2, Forkhead box protein G1A, Forkhead box protein G1B, Forkhead box protein G1C, Forkhead-related protein FKHL1, HFK1, Forkhead-related protein FKHL2, HFK2, Forkhead-relat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G11.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXG1(2290)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FOXG1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1