Documenti fondamentali
MABC98
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore per la sfingosina 1-fosfato 5 (S1P5), clone 13F9.1
clone 13F9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Sphingosine 1-phosphate receptor 5, S1P receptor 5, S1P5, Endothelial differentiation G-protein-coupled receptor 8, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-8, S1P receptor Edg-8
Scegli un formato
100 μG
459,00 €
459,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
459,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
459,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13F9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (immunogen homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S1PR5(53637)
Categorie correlate
Descrizione generale
Il recettore 5 della sfingosina 1-fosfato (S1PR5 o S1P5), anche noto come EDG8, è un recettore accoppiato a proteina G che viene attivato dal lisosfingolipide sfingosina 1-fosfato (S1P). È accoppiato alle vie di trasduzione del segnale di Gi/0 alfa e G12. S1P5 è molto abbondante nel cervello, soprattutto nel corpo calloso, ed è stato identificato anche in milza, placenta, polmone, aorta e leucociti di sangue periferico. Nel cervello, regola la trasformazione delle cellule gliali radiali in astrociti e, durante lo sviluppo, la migrazione delle cellule precursori degli oligodendrociti.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente al recettore 5 della sfingosina 1-fosfato (S1P5).
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:300 di un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare il recettore 5 della sfingosina 1-fosfato in tessuto placentare normale e cerebrale normale umano.
La rivelazione del recettore 5 della sfingosina 1-fosfato (S1P5) tramite questo anticorpo anti-recettore 5 della sfingosina 1-fosfato (S1P5), clone 13F9.1, è convalidata per l′uso nelle analisi di Western blotting & IHC.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule Daudi.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare il recettore 5 della sfingosina 1-fosfato in 10 µg di lisato di cellule Daudi.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~42 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1