MABC967
Anti-Kallikrein 7/KLK7 Antibody, clone 73-1
clone 73-1, from mouse
Sinonimo/i:
KLK7, Kallikrein-7, hK7, Serine protease 6, Stratum corneum chymotryptic enzyme, hSCCE
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
73-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLK7(5650)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected Kallikrein 7/KLK7 in ELISA applications (Shan, S.J., et. al. (2006). Clin Chem. 52(10):1879-86; Kishi, T., et. al. (2004). Clin Chem. 50(4):709-16).
Apoptosis & Cancer
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Kallikrein 7/KLK7 in human skin tissue.