MABN2430M
Anti-Kallikrein 7 (KLK7) Antibody, clone 83-1
clone 83-1, from mouse
Sinonimo/i:
Serine protease 6, EC 3.4.21.117, hK7, Stratum corneum chymotryptic enzyme, hSCCE
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
83-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLK7(5650)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Kallikrein 7 (KLK7) in 10 µg of human brain tissue lysate.