Documenti fondamentali
MABC779
Sigma-Aldrich
Anti-Folate, clone 8/33 Antibody
clone 8/33, from mouse
Scegli un formato
200 μG
428,00 €
428,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μG
428,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
428,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8/33, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
KLH-conjugated Tetrahydrofolic acid corresponding to Folate.
Applicazioni
Anti-Folate, clone 8/33 | MABC779 is an antibody against Folate for use in ELISA.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Qualità
Evaluated by ELISA in Tetrahydrofolic acid-BSA.
ELISA Analysis: 0.1-100 µg/mL of this antibody detected Folate in Tetrahydrofolic acid-BSA.
Linkage
Replaces: CBL65
Stato fisico
Format: Purified
Protein G Purified
Purified mouse monoclonal IgG1κ in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Stoccaggio e stabilità
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Altre note
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1