Documenti fondamentali
MABC282
Sigma-Aldrich
Anti-BAG3 Antibody, clone AC-1
clone AC-1, from mouse
Sinonimo/i:
BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, Bcl-2-associated athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, Docking protein CAIR-1
Scegli un formato
100 μL
325,00 €
325,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
325,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AC-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BAG3(9531)
Descrizione generale
Bcl2-associated athanogene 3 (BAG3), also known as CAIR-1 or Bis, belongs to a family of six evolutionarily conserved co-chaperone proteins that contain a characteristic C-terminal BAG domain. In most cell types, BAG3 is localized to the cytoplasm, where it regulates the heat shock protein 70 chaperone. BAG3 is activated in response to stressful stimuli, and plays a critical role in modulating multiple cellular processes, including apoptosis, autophagy, embryonic development, and actin rearrangement. Abnormal expression of BAG3 results cardiomyopathy dilated type 1HH.
Applicazioni
Detect BAG3 using this Anti-BAG3 Antibody, clone AC-1 validated for use in Immunoprecipitation, IHC(P).
Qualità
Evaluated by Immunoprecipitation in HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated BAG3 from HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
~62 kDa observed
Stato fisico
Format: Purified
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Becky Lou et al.
Journal of oncology, 2012, 491685-491685 (2012-06-22)
We performed comparative global proteomics analyses of patient-matched primary (686Tu) and metastatic (686Ln) OSCC cells. The metastatic OSCC 686Ln cells showed greater in vitro migratory/invasive potential and distinct cell shape from their parental primary 686Tu cells. Ettan DIGE analysis revealed