MABC1174
Anti-MS4A4A Antibody, clone 3F2
clone 3F2, from mouse
Sinonimo/i:
Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A, CD20 antigen-like 1, Four-span transmembrane protein 1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MS4A4A(51338)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot, when pre-conjugated with Alexa Fluor 647, selectively detected MS4A4A immunoreactivity on alternatively activated (M2), but not classically activated (M1), macrophages generated in vitro from human peripheral blood monocytes (Courtesy of Julie Deans, PhD, University of Calgary, Alberta, Canada)
Apoptosis & Cancer
Immunological Signaling
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected the expression of exogenously transfected human MS4A4A GFP fusion in BJAB Burkitt′s lymphoma cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1