Documenti fondamentali
U2258
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin
≥95% (HPLC), solution (supplied in DMSO)
Sinonimo/i:
Ubiquitin-AMC
Scegli un formato
50 μG
783,00 €
5 X 50 μG
3.400,00 €
783,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
783,00 €
5 X 50 μG
3.400,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
783,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin, solution (supplied in DMSO)
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solution (supplied in DMSO)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Manufactured for Sigma by Boston Biochem. Inc.
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin (Ub-AMC) is a fluorogenic Ub-base probe. It consists of AMC conjugated to the glycine residue of ubiquitin.[1] Ub-AMC is a fluorogenic substrate for ubiquitin C-terminal hydrolase-L3 (UCH-L3) as well as other UCH isozymes.[2]
Applicazioni
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin (Ub-AMC) has been used as a fluorogenic substrate in deubiquitinase assay buffer.[3]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient chemical synthesis for the analogue of ubiquitin-based probe Ub--AMC with native bioactivity
Xu L, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(53), 47926-47930 (2016)
Kazunori Hirayama et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(21), 6810-6818 (2007-09-01)
UCH-L3 (ubiquitin C-terminal hydrolase-L3) is a de-ubiquitinating enzyme that is a component of the ubiquitin-proteasome system and known to be involved in programmed cell death. A previous study of high-throughput drug screening identified an isatin derivative as a UCH-L3 inhibitor.
Sehyoun Yoon et al.
Neuron, 105(3), 506-521 (2019-12-10)
Variants in the ANK3 gene encoding ankyrin-G are associated with neurodevelopmental disorders, including intellectual disability, autism, schizophrenia, and bipolar disorder. However, no upstream regulators of ankyrin-G at synapses are known. Here, we show that ankyrin-G interacts with Usp9X, a neurodevelopmental-disorder-associated deubiquitinase (DUB).