MABC1031
Anti-TNFSF13 (APRIL) Antibody, clone A3D8
clone A3D8, from hamster(Armenian)
Sinonimo/i:
A proliferation-inducing ligand, APRIL, CD256, TALL-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A3D8, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tnfsf13(69583)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TNFSF13 in human PBMC cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2