Documenti
MAB8258
Sigma-Aldrich
Anticorpo A Anti-Influenza, nucleoproteina, clone A3
clone A3, Chemicon®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Specifica per la nucleoproteina dell′influenza A. Si osserva maggiore reattività con ceppi di Flu A di tipo N2/N3. Non si riscontra reattività incrociata con influenza B o altri virus respiratori.
Immunogeno
Epitopo: nucleoproteina
Influenza A
Applicazioni
Categoria Ricerca
Malattie infettive
Immunofluorescenza indiretta
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Scopri l′Influenza A usando questo anticorpo, nucleoproteina, clone A3 approvato per uso in IF.
Sotto Categoria di Ricerca
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Formato: purificato
Proteina A immunoglobulina murina in fosfato sodico 20 mM, 250 mM, pH. 7,6, con sodio azoturo allo 0,1% come preservante.
Proteina A purificata
Stoccaggio e stabilità
Mantenere per 1 anno a 2–8°C dalla data di spedizione. Per recuperare il massimo del prodotto, centrifugare il contenitore originale dopo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Influenza Vetrini di controllo, Numero di Catalogo 5010-5
Altre note
Concentrazione: Per la concentrazione specifica del lotto riferirsi al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Hongbin Wang et al.
Cell discovery, 4, 14-14 (2018-04-06)
Iron is an essential nutrient for cell survival and is crucial for DNA replication, mitochondrial function and erythropoiesis. However, the immunological role of iron in viral infections has not been well defined. Here we found the iron salt ferric ammonium
Hannes Bucher et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 357(3), 606-618 (2016-03-27)
Viral infections trigger exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and tiotropium, a M3 receptor antagonist, reduces exacerbations in patients by unknown mechanisms. In this report, we investigated whether tiotropium has anti-inflammatory effects in mice exposed to cigarette smoke (CS)
Partial protection against H5N1 influenza in mice with a single dose of a chimpanzee adenovirus vector expressing nucleoprotein.
Soumitra Roy,Gary P Kobinger,Jianping Lin,Joanita Figueredo,Roberto Calcedo,Darwyn Kobasa et al.
Vaccine null
Jin H Kim et al.
Scientific reports, 12(1), 3152-3152 (2022-02-26)
Despite the availability of vaccines and antiviral therapies, seasonal influenza infections cause 400,000 human deaths on average per year. Low vaccine coverage and the occurrence of drug-resistant viral strains highlight the need for new and improved countermeasures. While influenza A
Graham D Williams et al.
Nature communications, 9(1), 465-465 (2018-02-02)
Influenza A virus nucleoprotein (NP) association with viral RNA (vRNA) is essential for packaging, but the pattern of NP binding to vRNA is unclear. Here we applied photoactivatable ribonucleoside enhanced cross-linking and immunoprecipitation (PAR-CLIP) to assess the native-state of NP-vRNA