Documenti
MAB8257
Sigma-Aldrich
Anticorpo A Anti-influenza, nucleoproteina, clone A1
clone A1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Specifico per la nucleoproteina della influenza. Forma un legame più forte con Flu A tipo N1. Nessuna reattività incrociata a influenza B o altri virus respiratori. Dimostrato reattivo con ceppo aviario H5N1. Reattività a influenza B o altri virus respiratori non rilevata.
Immunogeno
Epitopo: nucleoproteina
Influenza A
Applicazioni
Anticorpo Anti-Influenza A, nucleoproteina, il clone A1 rivela il livello dell′influenza A & è stato pubblicato & validato per uso in IF.
Categoria della ricerca
Malattie infettive
Immunofluorescenza indiretta di esemplari fissati in acetone.
Diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Sottocategoria della ricerca
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Formato: purificato
Proteina A immunoglobulina murina in fosfato sodico 20 mM, 250 mM, pH. 7,6, con sodio azoturo allo 0,1% come preservante.
Proteina A purificata
Stoccaggio e stabilità
Mantenere per 1 anno a 2–8°C dalla data di spedizione. Per recuperare il massimo del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Influenza vetrini di controllo, Numero di Catalogo 5010-5
Altre note
Concentrazione Per la concentrazione specifica del lotto, riferirsi al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Henry Memczak et al.
PloS one, 11(7), e0159074-e0159074 (2016-07-16)
Antibodies against spike proteins of influenza are used as a tool for characterization of viruses and therapeutic approaches. However, development, production and quality control of antibodies is expensive and time consuming. To circumvent these difficulties, three peptides were derived from
Evaluation of an epitope-blocking enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of antibodies to influenza A virus in domestic and wild avian and mammalian species.
Heather J Sullivan,Bradley J Blitvich,Kaci VanDalen,Kevin T Bentler,Alan B Franklin,J Jeffrey Root
Journal of Virological Methods null
Jutatip Panaampon et al.
PloS one, 7(5), e36318-e36318 (2012-05-09)
In this study, the effect of innate serum inhibitors on influenza virus infection was addressed. Seasonal influenza A(H1N1) and A(H3N2), 2009 pandemic A(H1N1) (H1N1pdm) and highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N1) viruses were tested with guinea pig sera negative for
Aftab Alam et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 21(10), 945-962 (2019-08-20)
Down-regulation or loss of MHC class I expression is a major mechanism used by cancer cells to evade immunosurveillance and increase their oncogenic potential. MHC I mediated antigen presentation is a complex regulatory process, controlled by antigen processing machinery (APM)
Jordan V Price et al.
PloS one, 8(5), e64555-e64555 (2013-06-05)
Existing methods to measure influenza vaccine immunogenicity prohibit detailed analysis of epitope determinants recognized by immunoglobulins. The development of highly multiplex proteomics platforms capable of capturing a high level of antibody binding information will enable researchers and clinicians to generate