MAB8188
Anti-EBV EA-R-p17 Antibody, clone 5B11
clone 5B11, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Early Antigen Protein R, Nuclear Antigen, BHRF1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2