MAB5520-I
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, clone 7.1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7.1, monoclonal
PM
calculated mol wt 250.54 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... cspg4> CSPG4(1464)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in A375 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in one million A375 cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in Immunoprecipitation applications (Smith, F.O., et al. (1996). Blood;87(3):1123-33).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in Flow Cytometry applications (Morozov, A., et al. (2010). Clin Cancer Res.;16(23):5630-40; Behm, F.G., et al. (1996). Blood;87(3):1134-9; Smith, F.O., et al. (1996). Blood;87(3):1123-33).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1