MAB5328
Anti-RAGE Antibody, clone DD/A11 or A11
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Receptor for Advanced Glycosylation End Products.
Scegli un formato
653,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
653,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DD/A11, monoclonal
mAbA11, monoclonal
Reattività contro le specie
human, bovine, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
glycosylation
Informazioni sul gene
human ... AGER(177)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A previous lot of this antibody was shown to be reactive on paraffin embedded tissue sections.
Immunocytochemistry:
A previous lot was shown to work on cells fixed with ice cold acetone using a Cy3 conjugated secondary antibody.
ELISA:
A previous lot was shown to work on direct ELISA.
Immunoblotting:
Recognizes a band of ~48kDa in bovine lung extract.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualità
Western Blot:
1:500 dilution of this lot detected RAGE on 10 μg of Mouse Brain lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Lung tissue, mouse brain lysate.
WGK 2