MAB4617
Anti-Survivin Antibody, clone 8E2
clone 8E2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
TIAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for Western blot
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BIRC5(332)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (for detection only)
Does not work for Western Blot
Does not work for Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2