MAB353C3
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Cy3 conjugate
clone rat-401, from mouse, CY3 conjugate
Sinonimo/i:
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
rat-401, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Non deve reagire con
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2