Documenti
AB15708
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-β tubulina III
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-CDCBM, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tubb3(22152)
Categorie correlate
Specificità
Attesa reattività dell′anticorpo con la maggior parte delle specie di mammifero.
Beta-tubulina III. Nei saggi di Western blotting, l'anticorpo riconosce una banda a circa 50 kDa su lisato cerebrale di topo. Assenza di reattività al Western blotting su lisato di cellule 3T3.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente alla beta-tubulina III umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-β-tubulina III è adatto per WB.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori gliali & neuronali
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Western blotting: 0,05-0,1 μg/mL su lisato cerebrale di topo.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Qualità
Testata
Stato fisico
Formato: purificato
Liquido in PBS contenente azoturo di sodio 0,1%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento.
Altre note
Consultare la scheda tecnica specifica del lotto.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Neurite outgrowth induced by stimulation of angiotensin II AT2 receptors in SH-SY5Y neuroblastoma cells involves c-Src activation.
Blanco, et al.
Heliyon, 9, e15656-e15656 (2023)
Oscar Diaz-Horta et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 96(11), 1227-1238 (2018-10-04)
RIPOR2 (previously known as FAM65B) localizes to stereocilia of auditory hair cells and causes deafness when its function is disturbed by mutations. Here, we demonstrate that during the morphogenesis of the hair cell bundle, absence of Ripor2 affects the orientation
Victoria M Ho et al.
Molecular and cellular neurosciences, 61, 1-12 (2014-05-03)
AMPA-type glutamate receptors mediate fast, excitatory neurotransmission in the brain, and their concentrations at synapses are important determinants of synaptic strength. We investigated the post-transcriptional regulation of GluA2, the calcium-impermeable AMPA receptor subunit, by examining the subcellular distribution of its
Antoine G Almonte et al.
Journal of neurochemistry, 124(1), 109-122 (2012-11-02)
Protease-activated receptor-1 (PAR1) is an unusual G-protein coupled receptor (GPCR) that is activated through proteolytic cleavage by extracellular serine proteases. Although previous work has shown that inhibiting PAR1 activation is neuroprotective in models of ischemia, traumatic injury, and neurotoxicity, surprisingly
Articoli
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.