MAB3420-AF555
Anti-Tau Antibody, clone PC1C6, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone PC1C6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
Microtubule-associated protein tau, Tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PC1C6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, bovine, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB3420) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected Tau in mouse brain tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2