MAB3408
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, KMX-1
Sinonimo/i:
Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
Scegli un formato
566,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
566,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Tubulin Antibody, beta, clone KMX-1, clone KMX-1, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KMX-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB3(10381)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A 1-2 μg/mL concentration of a previous lot was used in immunocytochemistry.
Western blot:
0.05-0.5 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western blot:
1:500 dilution of this lot detected TUBULIN (BETA) on 10 μg of A431 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa Cell lysate
A431 Cell lysate
MCF7 Cell lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2