MAB3404-C
Anti-Cytokeratin 18 Antibody, clone CK2 (Ascites Free)
clone CK2, 1 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Keratin, type I cytoskeletal 18, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, Cytokeratin-18, CK-18, Keratin-18, K18
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CK2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT18(3875)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 in bladder tissue (Moll, R., et al. (1988). Am. J. Pathol. 132(1): 123-44.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 in ductal carcinoma of the breast, basal cell epithelioma, squamous cell carcinoma of the tongue, squamous cell carcinoma of epiglottis, and squamous cell carcinoma of the esophagus (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 HeLa cell lysate (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 in human epithelia tissue, uterus (cervic glands), submucosal glands of the oesophagus, and placental tissue (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Cell Structure
Cytokeratins
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1