MAB3228
Anti-Cytokeratin 5/8
Chemicon®, from mouse
Scegli un formato
412,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
412,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, rabbit, pig, canine, hamster, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT5(3852)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytokeratins
Immunohistochemistry on frozen and paraffin embedded tissue sections.
Immunocytochemistry
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2