MAB1976-AF555
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone LM609, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, Integrin alpha-V heavy chain, Integrin alpha-V light chain, Integrin αVβ3
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LM609, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, canine, monkey, rabbit, pig, human, avian, bovine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1976) is shown to be suitable also for functional assay, flow cytometry, immunofluorescence, immunohistochemistry, and immunoprecipitation applications.
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin αVβ3 in HepG2 cells.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2