MAB1911
Anti-Tenascin Antibody, type III repeats 1-3, clone 9F8
clone 9F8, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9F8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNC(3371)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry at 2 μg/mL on U251 cells
Immunoblotting (Western) at 2 μg/mL to detect whole tenascin under reducing conditions
ELISA: 2 x 10-10 M endpoint dilution
Affinity constant Kd= 6.37 x 10-9
Final working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2