L2420
Monoclonal Anti-LRP1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone LRP1-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-A2MR, Anti-APOER, Anti-APR, Anti-Apolipoprotein E receptor, Anti-Apolipoprotein receptor, Anti-CD91, Anti-LRP, Anti-Lipoprotein receptor-related protein, Anti-Low density lipoprotein receptor-related protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LRP1-11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~500 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRP1(4035)
mouse ... Lrp1(16971) , Lrp1(299858)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato