MAB1222
Anti-Tryptase Antibody, Mast Cell, clone G3
clone G3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Mast cell tryptase antibody
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
G3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected tryptase in 10 µg of human fetal skin lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
(see product datasheet for specific buffer formulation)
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mast cells, basophils
Human fetal skin lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1