189299
ATR/CDK Inhibitor, NU6027
The ATR/CDK Inhibitor, NU6027, also referenced under CAS 220036-08-8, controls the biological activity of ATR/CDK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
ATR/CDK Inhibitor, NU6027, ATR Inhibitor, NU6027, 2,6-diamino-4-cyclohexyl-methyloxy-5-nitroso-pyrimidine, CDK2 Inhibitor, NU6027
Scegli un formato
174,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
174,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red-purple
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear, blue
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1nc(c(c(n1)OCC2CCCCC2)N=O)N
InChI
1S/C11H17N5O2/c12-9-8(16-17)10(15-11(13)14-9)18-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H4,12,13,14,15)
DGWXOLHKVGDQLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Arris, C.E, et al. 2000., J Med Chem.43, 2797.
WGK 3