Documenti fondamentali
MAB1155
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-catena 2 del recettore dell′interferone-α/β, clone MMHAR-2,
clone MMHAR-2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD118
Scegli un formato
50 μG
478,00 €
478,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
478,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
478,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MMHAR-2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFNA1(3439)
Specificità
Reagisce con la catena 2 del recettore dell'interferone alfa/beta umano (CD118). L'anticorpo neutralizza il recettore dell'interferone alfa umano, interagisce con il dominio extracellulare, si lega al recettore dell'interferone alfa umano con alta affinità e blocca l'azione biologica degli interferoni di tipo I.
Immunogeno
Catena 2 del recettore dell'interferone alfa/beta umano .
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
L'anticorpo anti-catena 2 del recettore dell′interferoneα/β, clone MMHAR-2, è un anticorpo diretto contro la catena 2 del recettore dell'interferone α/β validato per l′uso in FC, IP, IH.
Sottocategoria di ricerca
Citochine & recettori delle citochine
Studi biologici
Immunoprecipitazione: 1-5 μg/ml
Immunoistochimica: (1μg/ml)
Citometria a flusso: (1 μg/10 ml - bloccare le cellule con siero AB umano al 50%)
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata. Liquido in PBS contenente lo 0,1% di BSA.
Stoccaggio e stabilità
Conservare congelato a -20°C o al di sotto per mantenere la piena attività fino a 12 mesi. Una volta scongelato, il contenuto della provetta dovrebbe essere suddiviso in provette separate in modo da ridurre al minino i cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Joshua Ogony et al.
Breast cancer research : BCR, 18(1), 25-25 (2016-02-22)
Inflammatory breast cancer (IBC) is a very aggressive and lethal subtype of breast cancer that accounts for about 4 % of all breast cancers diagnosed in the United States. Despite the efforts of several investigators to identify the molecular factors driving
Hye Joung Choi et al.
Breast cancer research : BCR, 17, 6-6 (2015-01-16)
Estrogen deprivation using aromatase inhibitors (AIs) is currently the standard of care for postmenopausal women with hormone receptor-positive breast cancer. Unfortunately, the majority of patients treated with AIs eventually develop resistance, inevitably resulting in patient relapse and, ultimately, death. The
Chlamydia trachomatis-infected epithelial cells and fibroblasts retain the ability to express surface-presented major histocompatibility complex class I molecules.
Kagebein, D; Gutjahr, M; Gro?e, C; Vogel, AB; Rodel, J; Knittler, MR
Infection and Immunity null
Ting Zhang et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 42(4), 819-827 (2005-09-22)
The chronicity of hepatitis C virus (HCV) infection raises the question of how HCV is able to persist in hepatic cells. We show that human primary hepatocytes and human hepatic cell lines (Huh7 and HepG2) spontaneously produce interferon (IFN)-alpha that
Aura Muntasell et al.
Frontiers in immunology, 4, 40-40 (2013-02-27)
Natural killer (NK) cells play an important role in the defense against viral infections. Activation of resting NK cells is tightly controlled by the balance of surface inhibitory and activating receptors and aided by cytokines released by accessory cells along