MAB10764
Anti-SBP-tag Antibody, clone 20 | MAB10764
clone 20, 1.0 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
streptavidin binding peptide
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 ng/mL of this antibody detected SBP-tag on 10 µg of pTrAP-GFP transfected Hek293 lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
pTrAP-GFP transfected Hek293 lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1