Documenti fondamentali
MA1HC23CL3
Millipore
Filtri di profondità Millistak+® formato μPOD
A1HC, filtration area 23 cm², Process Development Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ Depth Filter in Pod format, A1HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
Scegli un formato
3 EA
220,00 €
220,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
220,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Nome del prodotto
Filtri di profondità Millistak+® formato μPOD, A1HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Materiali
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Altezza
6.6 cm (2.6 in.)
Lunghezza
8.9 cm (3.5 in.)
Superficie filtrante
0.0023 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
420-750 mg/ft2
input
sample type liquid
Conducibilità
3.64 – 10.5 μS/cm
Grado di filtrazione
A1HC
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Conducibilità dell′acqua prodotta a 25 °C: 3,64 – 10,5 μS/cm dopo autoclave (1 ciclo da 60 minuti a 123 °C) e flussaggio con 100 L di acqua pura per m² di area superficiale della matrice (10 L/ft²)
La matrice Millistak+® per filtrazione di profondità è disponibile in un formato monouso scalabile che offre una maggiore flessibilità grazie ad un esclusivo design modulare. Il prodotto Millistak®+ MA1HC23CL3 è disponibile in un formato μPOD di dimensioni pari a 6,6 cm (H) x 8,9 cm (L) e con un'area di filtrazione di 0,0023 m2.
La serie di matrici A1HC offre prestazioni ottimali grazie ad una struttura a gradiente di densità ideale per applicazioni su fluidi chiarificati mediante TFF. I filtri Pod con matrice Millistak+® sono disponibili in tre diverse tipologie di grado - DE, CE e HC - per venire incontro ad ogni necessità specifica
Il sistema Millistak+® Pod è ideale per una vasta gamma di applicazioni di chiarificazione primaria e secondaria, incluse colture cellulari, lisati centrifugati di lieviti, refold da E. coli, terreni di coltura, vaccini, proteine plasmatiche e sieri.
Facile da usare
Grazie al design compatto e modulare del nostro nuovo sistema Millistak+® Pod, è possibile aumentare la produttività e ridurre i tempi del ciclo.
L'installazione e l'allestimento del sistema Pod sono semplici e immediate. Il design unico degli adattatori e dei collettori monouso permette di collegare con facilità i moduli filtranti Pod alle restanti operazioni unitarie che compongono il processo. Il sistema, basato sull′impiego di moduli autonomi e monouso, mette al riparo gli operatori da rischi biologici e non richiede manutenzione né convalida delle operazioni di lavaggio.
Applicazioni
Fluidi a valle della chiarificazione mediante TFF (Prostak)
Caratteristiche e vantaggi
  • Volume morto ridotto per una resa di prodotto maggiore
  • Ampia gamma di tipologie di matrici disponibili in prodotti a singolo strato o multistrato
  • La matrice Millistak+® HC dual-action migliora la prefiltrazione e riduce le operazioni di chiarificazione
  • Formato modulare flessibile per una scalabilità da 5 a 12.000 litri e più
  • Una concezione monouso brevettata che non necessita di portafiltri, CIP o convalida delle operazioni di lavaggio
  • Moduli filtranti (Pod) monoblocco, mettono al riparo l′operatore dai rischi biologici
  • Impianto costruttivo robusto, facile da allestire e da usare
  • L′ingombro ridotto ne facilita l′impiego in spazi stretti
Specifiche
Grado del filtro: A1HC
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
2 cicli di autoclave della durata di 60 minuti a 123 °C
Risultati analitici
Estratti gravimetrici: dopo 24 ore in bagno statico in acqua pura (acqua DI di tipo 1), post autoclave (1 ciclo di 60 minuti a 123 °C) e flussaggio in 10 litri di acqua pura per ft2 (100 l/m2) di area di superficie della matrice.
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Gaili Guo et al.
Protein expression and purification, 173, 105647-105647 (2020-04-26)
WuXiBody is a novel bispecific antibody (bsAb) platform developed by WuXi Biologics. It enables almost any monoclonal antibody (mAb) sequence pair to be assembled into a bispecific construct. BsAbs based on WuXiBody can adopt either asymmetric or symmetric format. WuXiBody's
Contenuto correlato
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.