Documenti fondamentali
M8CHNFX00
Millipore
Piastre Multiscreen® a 96 pozzetti, fondo pieno
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates, high binding surface
Sinonimo/i:
Piastra per saggi da 96 pozzetti
Scegli un formato
100 EACH
865,00 €
865,00 €
Spedizione prevista il24 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
865,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NB.15
865,00 €
Spedizione prevista il24 giugno 2025Dettagli
Materiali
flat bottom clear polystyrene plate
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Confezionamento
pkg of 100 plates
tecniche
ELISA: suitable
Dimens. piastra
96 wells
Misura
96 well
Tipo di binding
high binding surface
Descrizione generale
Le micropiastre Multiscreen® a 96 pozzetti per saggi ELISA, avendo dimensioni standard, sono compatibili con le più comuni piattaforme di analisi biochimiche, compresi i sistemi automatizzati per la manipolazione dei liquidi, i lettori di micropiastre e altri dispositivi compatibili con le micropiastre. Le micropiastre per ELISA sono disponibili con capacità legante media o alta.
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Altre note
Compatibile con i sistemi automatizzati: sì
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Uno screening di successo per l’identificazione di target farmacologici e di composti guida (lead) richiede reagenti e materiali testati, compatibili con il processo e ad alta efficienza. Trovate le soluzioni adatte al vostro processo, che operiate in un'azienda farmaceutica, biotecnologica o in una CRO, per lo screening di piccole molecole o di biofarmaci e per saggi di immunogenicità robusti finalizzati a garantire la sicurezza terapeutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.