Documenti fondamentali
LSKMAGHDKIT
Millipore
Kit per la deplezione di albumina/immunoglobulina umane PureProteome
The PureProteome Human Albumin/Immunoglobulin Depletion Kit is a magnetic bead based kit that enables high depletion efficiency of Albumin and all Immunoglobulins from human serum or plasma samples.
Sinonimo/i:
Purificazione di proteine
Scegli un formato
1 KIT
1.880,00 €
1.880,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
1.880,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
1.880,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
kit of 12 mL beads
Produttore/marchio commerciale
PureProteome
tecniche
depletion: suitable (human serum/plasma)
protein purification: suitable
Dimensione particelle
10 μm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il kit per la deplezione di albumina/immunoglobulina umane PureProteome è un kit che utilizza microsfere magnetiche per la deplezione di albumina e di tutte le immunoglobuline (ovvero IgG, IgA, IgM, IgE and IgD) da campioni di siero o di plasma umano con efficienza elevata (generalmente >99%). Il kit comprende 12 mL di microsfere magnetiche premiscelate, 7 mL di tampone PBS e una confezione da 8 di filtri centrifughi Amicon Ultra per scambio di tamponi downstream o operazioni di concentrazione, se necessario.
Applicazioni
Il kit per la deplezione di albumina/immunoglobulina umane PureProteome stato usato: per rimuovere componenti specifici dai campioni di siero per la preparazione di proteine ad alta concentrazione mediante elettroforesi capillare [1] e per la rimozione di tutte le immunoglobuline dal plasma.[2]
Caratteristiche e vantaggi
  • La matrice è costituita da microsfere di silice magnetica rivestite di polimeri e accoppiate a leganti anticorpali.
  • Le microsfere hanno leganti anticorpali specifici per riconoscere e legare la sieroalbumina umana e le immunoglobuline.
  • Contribuisce al rilevamento e all'analisi delle proteine di interesse.
Componenti
12 mL di microsfere magnetiche premiscelate, 7 mL di tampone PBS e una confezione da 8 di filtri centrifughi Amicon Ultra, MWCO 3K
Risultati analitici
Deplezione: >>98% albumina, deplezione di IgG, IgA, IgM, IgE & IgD. I livelli consueti di deplezione sono >99%.
Visita l’Archivio dei documenti
Semi-permanent cationic coating for protein separations
Crihfield CL, et al.
Journal of Chromatography A, 1607, (2019)
IgA and IgM protein primarily drive plasma corona-induced adhesion reduction of PLGA nanoparticles in human blood flow Daniel J. Sobczynski, Omolola Eniola-Adefeso
Sobczynski DJ and Eniola-Adefeso O
Bioengineering & translational medicine, 2(2), 180-190 (2017)
Daniel J Sobczynski et al.
Bioengineering & translational medicine, 2(2), 180-190 (2017-09-22)
The high abundance of immunoglobulins (Igs) in the plasma protein corona on poly(lactic-co-glycolic) acid (PLGA)-based vascular-targeted carriers (VTCs) has previously been shown to reduce their adhesion to activated endothelial cells (aECs) in human blood flow. However, the relative role of
Domande
  1. I am interested about: PureProteome Human Albumin/Immunoglobulin Depletion Kit , I would like to ask about the product's efficiency and effectiveness. Are there any materials available that could help me get more information about the productions?
    1 risposta
    1. As mentioned in the DESCRIPTION section under 'General Description', The PureProteome Human Albumin/Immunoglobulin Depletion Kit is a magnetic bead-based kit that enables high depletion efficiency (typically >99%) of Albumin and all Immunoglobulins from human serum or plasma samples..
      More information regarding this product can be found in the 'More Documents' section:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/lskmaghdkit#product-documentation
      To discuss further, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.