LSKCRS500
Cell Resuspension Solution 0.5 L
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Montage®
tecniche
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
All
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contenuto correlato
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process