LCWP29325
Mitex Membrane, PTFE, hydrophobic, 10 µm, 293 mm, white, plain
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Mitex™
Parametri
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Diam. filtro
293 mm
Spessore
130 μm
Dimensione pori
10.0 μm pore size
60 % porosity
Punto di bolla
≥0.03 bar, air with water at 23 °C
Descrizione generale
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.