Documenti
LCWP14250
Millipore
Filtri a membrana in PTFE con pori da 10,0 μm
Mitex, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Mitex
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Mitex
Parametri
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Diam. filtro
142 mm
Spessore
130 μm
Matrice
Mitex
Dimensione pori
10.0 μm pore size
60 % porosity
Punto di bolla
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Chiarificazione di acidi, basi e fluidi criogenici
  • Chiarificazione di propellenti
  • Isolamento di RNA
  • Monitoraggio dell′aria
Note legali
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany