Merck
LB
Lysis Buffer
Sinonimo/i:
lysis buffer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
LB
63,10 €
63,10 €
Spedizione prevista il29 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
38733S7705RABLYSIS1
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
LB
Lysis Buffer
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica