KVVLA05FF1
Capsule Opticap® XL, membrana Durapore® da 0,1 µm,
Opticap® XL 5, inlet connection diam. 3/4 in., cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Sinonimo/i:
Opticap XL5 Durapore 0.1 μm 3/4 in. TC/TC
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 5
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
≤10 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
21.0 cm (8.3 in.)
Lunghezza nominale della cartuccia
5 in. (12.5 cm)
Diametro
14.5 cm (5.7 in.)
Superficie filtrante
0.35 m2
Diam. connessione ingresso
3/4 in.
Amp. ingresso/ uscita
21.0 cm (8.3 in.)
Diam. connessione uscita
3/4 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤15 mg/capsule
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota sulla preparazione
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Risultati analitici
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Disponibile per gli abbonati o a pagamento