KVEPA1TBB1
Millipore Express® SHR 0.1µm, Opticap® XLT 10 Capsule
Fittings 1 in. HB/HB without gauge port, Autoclavable
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Nome del prodotto
Millipore Express® SHR, Opticap® XLT Capsule, autoclavable, Opticap® XLT 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Materiali
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XLT 10
Caratteristiche
autoclavable
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
15.0 in.
Larghezza
7.8 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Dimensioni del dispositivo
10 in.
Diam. filtro
10.7 cm (4.2 in.)
Superficie filtrante del filtro
0.6 m2
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHR
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Punto di bolla
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
Raccordi
(25 mm (1 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Confezionamento
Nota sulla preparazione
3 autoclave cycles of 60 min at 126 °C; not in-line steam sterilizable
Risultati analitici
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Note legali
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo