KMP8G1TTH1
Milligard® PES 1.2/0.8 μm, Opticap® T-line 10 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), hose barb (6/8 in. outlet), sterilization compatible with autoclavable
About This Item
Materiali
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Livello qualitativo
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
gamma compatible
Nome Commerciale
Opticap®
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
prefiltration: suitable
Lungh. × largh.
34.8 cm (13.7 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
Superficie filtrante
0.57 m2 (6.1 ft2)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
Raccordi
hose barb (6/8 in. outlet)
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
Descrizione generale
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento