Vai a
IPAKGARD2
Cartuccia di pretrattamento IPAK Gard® 10/15
For Milli-Q® IQ/IX 7010/15 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARA2.
Sinonimo/i:
Blocchi di pretrattamento IPAK Gard 10/15
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 cartridge
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
1320,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
1320,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
Questo articolo IPAK Gard® include due cartucce di pretrattamento IPAK Gard® 03/05. Esse proteggono la membrana da osmosi inversa (RO) rimuovendo efficacemente contaminanti dell′acqua, quali cloro libero, colloidi, particelle solide e minerali.
Le tecnologie di purificazione utilizzate sono il carbone attivo per la rimozione del cloro libero e un filtro pieghettato che trattiene particelle e colloidi. Queste cartucce di pretrattamento migliorano le prestazioni del sistema per la purificazione dell′acqua e ne prolungano la durata.
Application
  • Da utilizzare con i sistemi Milli-Q® IQ/IX 7010/15.
  • Fornisce una protezione ottimale delle membrane RO da cloro libero, colloidi, particelle e minerali contenuti nell′acqua d′alimentazione potabile.
  • Migliora le prestazioni del sistema e ne incrementa la durata.
Features and Benefits
  • Il filtro pieghettato rimuove colloidi e particelle, mentre il blocco di carbone attivo rimuove il cloro libero dall'acqua di alimentazione potabile, assicurando buone prestazioni della membrana RO per anni.
  • Il tag e-Sure consente la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, di una gestione dei dati (data management) e di una completa tracciabilità senza sforzo.
  • Corredata di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso della cartuccia esausta al momento dello smaltimento.
  • Il 63% dei fornitori dei componenti ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany