IM37
Anti-MMP-9 (Ab-3) Mouse mAb (56-2A4)
liquid, clone 56-2A4, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Gelatinase B, Anti-92 kDa Gelatinase, Anti-Matrix Metalloproteinase 9
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
56-2A4, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, rabbit, rat, guinea pig
Non deve reagire con
hamster, mouse, bovine
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP9(4318)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Paraffin Sections (see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
MMP-2 protein (Cat. Nos. PF023 or PF037)
MMP-9 protein (Cat. Nos. PF024 or PF038) or breast carcinoma tissue
Altre note
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Okada, Y., et al., 1992. J. Biol. Chem.267, 21712.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. and Stetler-Stevenson, W.G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M.M. Gottesman. Vol. 1, 99.
WGK 1