Documenti fondamentali
HX0628
Supelco
Hydrofluoric Acid
OmniTrace Ultra
Sinonimo/i:
Hydrogen Fluoride
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Saggio
47-51%
Stato
liquid
Concentrazione
≥50-70% in hydrofluoric acid
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
P. ebollizione
106 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-35 °C
Solubilità
soluble (Water: Soluble)
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
F
InChI
InChI=1S/FH/h1H
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
OmniTrace Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached PFA bottles. Each PFA bottle is packed in an EPS innerpace and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2