HX0302
Hexane, mixture of isomers
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Sinonimo/i:
n-esano
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Esano, Meets ACS Specifications GR ACS
Densità del vapore
~3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95% (n-hexane basis)
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
Impurezze
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤5 ppm Benzene (C6H6)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
P. eboll.
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -22 °C
Solubilità
0.0095 g/L
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Risultati analitici
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98.5% min
Benzene (C6H6): 5ppm max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Thiophene: To pass test
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup