Documenti fondamentali
HX0300
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Sinonimo/i:
Hexanes
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-777-6
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Hexanes, 98%, Practical
Tensione di vapore
160 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Stato
liquid
Colore
APHA: ≤20
P. ebollizione
69 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-94.3 °C
Temp. transizione
flash point -22 °C
Solubilità
0.0095 g/L
Densità
0.66 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Practical
Risultati analitici
Assay (n-hexane): Report%
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup