Documenti
HX0295
Supelco
Hexane
≥95.0% (n-hexane basis), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
Sinonimo/i:
n-esano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-777-6
product name
Esano, OmniSolv®
Densità del vapore
~3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥95.0% (n-hexane basis)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% Water (H2O)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
P. eboll.
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -22 °C
Solubilità
0.0095 g/L
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤195 nm
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
HX0295P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (n-hexane)95% minBoiling range66.1-69.4°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxCapillary FID responsive substances (as decane)3µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 195 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.20AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 280 nm0.005AU maxUV Cut-off195nm maxWater (H2O)0.01% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Esano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Esano
n-Esano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.04371
n-Esano
Esano ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
139386
Esano