GVWP06225
Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,22 μm
Durapore®, filter diam. 63.5 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Durapore 0,22 µm bianchi PL 63,5 mm 25 pz.
Scegli un formato
126,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
126,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
plain filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Qualità
(MQ400)
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
Parametri
1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
Diametro
63.5 mm
Diam. filtro
63.5 mm
Spessore membrana
125 mm
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
70 %
Applicazioni
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
- Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
- Istruzioni per l′uso: La filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 µm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 µm (o maggiore) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.