HTS087M
ChemiScreen Recombinant HumanMembrane Preparation
α1A Adrenergic Receptor
Human alpha1A GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
Scegli un formato
686,00 €
Spedizione prevista il22 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
686,00 €
Spedizione prevista il22 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Chem-1 cells
Produttore/marchio commerciale
ChemiScreen
Chemicon®
tecniche
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
10 µg/well | 5 µg/well | |
---|---|---|
Signal:Background | 10.7 | 9.6 |
Specific Binding (cpm) | 3244 | 2530 |
1 unit = 5 µg membrane preparation
Bmax: 11.02 pmol/mg
Kd: 1.34 nM
Specifiche
Membranes are mixed with radioactive ligand and unlabeled competitor (see Figures 1 and 2 for concentrations tested) in binding buffer in a nonbinding 96-well plate, and incubated for 1-2 h. Prior to filtration, a GF/C 96-well filter plate is coated with 0.33% polyethyleneimine for 30 min, then washed with 50mM HEPES, pH 7.4, 0.5% BSA. Binding reaction is transferred to the filter plate, and washed 3 times (1 mL per well per wash) with Wash Buffer. The plate is dried and counted.
Binding buffer: 50 mM Hepes, pH 7.4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0.2% BSA, filtered and stored at 4°C
Radioligand: [3H] prazosin (Perkin Elmer # NET823)
Wash Buffer: 50 mM Hepes, pH 7.4, 500mM NaCl , 0.1% BSA, filtered and stored at 4°C.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2