HG000C74
m-Endo Agar Les
pH 7.2±0.2 (25 °C)
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Agar, 15.0 g/L
Basic Fuchsin, 0.8 g/L
di-Potassium Hydrogen Phosphate, 3.3 g/L
Lactose, 9.4 g/L
Peptone, 3.7 g/L
Potassium Dihydrogen Phosphate, 1.0 g/L
Sodium Chloride, 3.7 g/L
Sodium Deoxycholate, 0.1 g/L
Sodium Lauryl Sulphate, 0.05 g/L
Sodium Sulphate, 1.6 g/L
Tryptone, 3.7 g/L
Tryptose, 7.5 g/L
Yeast Extract, 1.2 g/L
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C74.500)
pH
7.2±0.2 (25 °C)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Do not Autoclave or Overheat
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3